Learn More
N-Acetyl-D-glucosamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462019
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16462019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16462019 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0132
MedChemExpress N-Acetyl-D-Glucosamine (N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose) is a monosaccharide derivative of glucose.
N-Acetyl-D-Glucosamine (N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose) is a monosaccharide derivative of glucose.
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-D-glucosamine
Forma fisica Powder
CAS 7512-17-6
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H15NO6
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (565.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 100 mg/mL (452.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@H](NC(C)=O)[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O
Molecular Weight (g/mol) 221.21
Peso formulazione 221.21
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only