Learn More
N-Acetyl-D-glucosamine, TRC
Codice prodotto. 30007476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007476 5 g 5g
30009479 100 g 100g
30004924 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007476 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1780005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7512-17-6
Formula molecolare C8 H15 N O6
Molecular Weight (g/mol) 221.208
Sinonimo D-Glucose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, D-Glucose, 2-acetamido-2-deoxy- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxyglucose, 2-Acetamido-D-glucose, Acetylglucosamine, Bio-NAG, D-N-Acetylglucosamine, GreenNAG, M
IUPAC Name N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylglucosamine
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
Peso formulazione 221.09