Learn More
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate, 99%
Codice prodotto. 11367606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367606 5 g 5g
11377606 250 mg 250mg
11357606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11367606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11167.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1071625-31-4 | C8H17NO7 | 239.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1071625-31-4
Formula molecolare C8H17NO7
Molecular Weight (g/mol) 239.22
Numero MDL MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
InChI Key VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
IUPAC Name N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Punto di fusione ∼130°C (decomposition)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 1346524
Peso formulazione 239.24 (221.22 anhydrous)
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder