Learn More
N-Acetyl-DL-methionine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Acetyl-DL-methionine |
| CAS | 1115-47-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C7 H13 N O3 S |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.25 |
| Vedi altri risultati |