Learn More
N-Acetyl-DL-methionine, TRC
Codice prodotto. 30357377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357377 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357377 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC382608250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H13 N O3 S
Quantità 250 mg
Sinonimo N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633
InChI Formula InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC Name 2-acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.25
Peso formulazione 191.0616
Percent Purity >95