Learn More
N-Acetyl-L-aspartic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16435586
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16435586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16435586 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113524
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-L-aspartic acid
CAS 997-55-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H9NO5
Informazioni di solubilità H2O : 62.5 mg/mL (356.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (28.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 175.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 175.14
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only