Learn More
N-Acetyl-L-aspartic Acid, TRC
Codice prodotto. 30008779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008779 5 g 5g
30137335 25 g 25g
30136962 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008779 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1686055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 997-55-7
Formula molecolare C6H9NO5
Molecular Weight (g/mol) 175.14
Sinonimo Acetyl-L-aspartic Acid, Acetylaspartic Acid, L-N-Acetylaspartic Acid, N-Acetyl-L-aspartic Acid, N- Acetyl-S-aspartic Acid, N-Acetylaspartic Acid
IUPAC Name (2S)-2-acetamidobutanedioic acid
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-L-aspartic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Quantità 5 g
Peso formulazione 175.0481
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature