Learn More
N-Acetyl-L-carnosine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Acetyl-L-carnosine |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(16)13-3-2-10(17)15-9(11(18)19)4-8-5-12-6-14-8/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,16)(H,15,17)(H,18,19)/t9-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 268.1172 |