Learn More
N-acetyl-L-cysteine, >96%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11398399 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398399 500 g 500g
11308409 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398399 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210009890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    443.10€ / 500g
    Risparmia 22.90€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.191 g/mol
Identificatori chimici
CAS 616-91-1
Formula molecolare C5H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 163.191
Numero MDL MFCD00004880
InChI Key PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC Name (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid
SMILES CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-acetyl-L-cysteine
Colore White
Intervallo percentuale saggio >96%
Densità 1.295g/cm3 (L)
Quantità 500 g
Peso formulazione 163.2
Percent Purity >96%
Grado Research
Forma fisica Crystalline Powder