Learn More
N-Acetyl-L-histidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Acetyl-L-histidine |
| CAS | 2497-02-1 |
| Formula molecolare | C8 H11 N3 O3 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | N-Acetylhistidine, N-α-Acetyl-L-histidine, N2-Acetylhistidine, Nα-Acetylhistidine, WR 177589A, α-N-Acetyl-L-histidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11N3O3/c1-5(12)11-7(8(13)14)2-6-3-9-4-10-6/h3-4,7H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.191 |
| Peso formulazione | 197.08 |