Learn More
N-Acetyl-L-methionine, TRC
Codice prodotto. 30328635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328635 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328635 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA186358500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Formula molecolare C7 H13 N O3 S
Quantità 500 mg
Sinonimo L-Methionine, N-acetyl- (6CI, 9CI, ACI), Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-methionine (ACI), (2S)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, (2S)-2-Acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid, (S)-2-Acetamido-4-(methylthio)butanoic acid, L-(N-Acetyl)methionine, Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, Methionamine, Methionin, N-Acetylmethionine, Thiomedon
InChI Formula InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.248
Peso formulazione 191.0616