Learn More
N-acetyl-l-proline, 99%
Codice prodotto. 10578093 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10578093
Marca: Thermo Scientific Acros 376640010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 68-95-1 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-95-1
Formula molecolare C7H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 157.17
Numero MDL MFCD00020837
InChI Key GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 66141
ChEBI CHEBI:21560
IUPAC Name (2S)-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-L-proline
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 115°C to 117°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica −86° (20°C c=1 EtOH)
Rotazione specifica -86
Peso formulazione 157.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder