Learn More
N-Acetyl-N’-phenylurea, TRC
Codice prodotto. 30325925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325925 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1923051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylureidoacetic Acid
CAS 102-03-4
Formula molecolare C9 H10 N2 O2
Quantità 1 g
Sinonimo N-Acetyl-N'-phenylurea, Urea, 1-acetyl-3-phenyl- (7CI,8CI), N-[(Phenylamino)carbonyl]acetamide, 1-Acetyl-3-phenylurea, N-Acetyl-N'-phenylurea, NSC 60262, Phenylureidoacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10N2O2/c1-7(12)10-9(13)11-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H2,10,11,12,13)
SMILES CC(=O)NC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC Name N-(phenylcarbamoyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 178.188
Peso formulazione 178.074