Learn More
N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine, TRC
Codice prodotto. 30317419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317419 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317419 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA178410100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine
CAS 100496-03-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9H17NO4S
Quantità 100 mg
Sinonimo (R)-Methyl 2-acetamido-3-((3-hydroxypropyl)thio)propanoate
SMILES COC(=O)[C@H](CSCCCO)NC(=O)C
Molecular Weight (g/mol) 235.3
Peso formulazione 235.0878
Percent Purity >95