Learn More
N-Acetyl-S-benzyl-L-cysteine, TRC
Specifica
Specifica
| Formato | Neat |
| Peso molecolare | 253.32 |
| Product Type | Other |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Purezza | >95% (HPLC) |
| Quantità | 25 mg |
| Materiale o nome chimico | N-Acetyl-S-benzyl-L-cysteine |