Learn More
N-Acetylcaprolactam, 99%
Codice prodotto. 11473797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11473797 25 g 25g
11483797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18257.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1888-91-1 | C8H13NO2 | 155.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1888-91-1
Formula molecolare C8H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 155.20
Numero MDL MFCD00003262
InChI Key QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-acetylcaprolactam, acetylcaprolactam, n-acetyl-6-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-acetylhexahydro, acetylkaprolaktam, n-acetylhexanelactam, acetylkaprolaktam czech, 1-acetylhexahydro-2h-azepin-2-one, n-acetyl-epsilon-caprolactam, n-acetyl-.epsilon.-caprolactam
PubChem CID 15904
IUPAC Name 1-acetylazepan-2-one
SMILES CC(=O)N1CCCCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylcaprolactam
Densità 1.094
Punti di ebollizione 124°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 122°C (252°F)
Indice di rifrazione 1.489
Quantità 25 g
Beilstein 119598
Peso formulazione 155.2
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Acetylcaprolactam
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Acetylcaprolactam