Learn More
N-Acetylcaprolactam, 99%
Codice prodotto. 11483797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483797 100 g 100g
11473797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18257.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1888-91-1 | C8H13NO2 | 155.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1888-91-1
Formula molecolare C8H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 155.20
Numero MDL MFCD00003262
InChI Key QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-acetylcaprolactam, acetylcaprolactam, n-acetyl-6-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-acetylhexahydro, acetylkaprolaktam, n-acetylhexanelactam, acetylkaprolaktam czech, 1-acetylhexahydro-2h-azepin-2-one, n-acetyl-epsilon-caprolactam, n-acetyl-.epsilon.-caprolactam
PubChem CID 15904
IUPAC Name 1-acetylazepan-2-one
SMILES CC(=O)N1CCCCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylcaprolactam
Densità 1.094
Punti di ebollizione 124°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 122°C (252°F)
Indice di rifrazione 1.489
Quantità 100 g
Beilstein 119598
Peso formulazione 155.2
Percent Purity 99%