Learn More
N-Acetyldesloratadine, TRC
Codice prodotto. 30136815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136815 1 g 1g
30136907 100 mg 100mg
30011047 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136815 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1684701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117796-52-8
Formula molecolare C21 H21 Cl N2 O
Molecular Weight (g/mol) 352.86
Sinonimo Ethanone, 1-[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]- (ACI), 1-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]ethanone (ACI), 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, piperidine deriv. (ZCI), Piperidine, 1-acetyl-4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)- (9CI), N-Acetyldesloratadine, Sch 37370
IUPAC Name 1-[4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]ethanone
SMILES CC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyldesloratadine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C21H21ClN2O/c1-14(25)24-11-8-15(9-12-24)20-19-7-6-18(22)13-17(19)5-4-16-3-2-10-23-21(16)20/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Peso formulazione 352.1342
Percent Purity >95%