Learn More
N-Acetylethylenediamine, tech. 90%
Codice prodotto. 11373027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11373027 25 g 25g
11363027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11373027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13398.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1001-53-2 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1001-53-2
Formula molecolare C4H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 102.137
Numero MDL MFCD00008163
InChI Key DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
PubChem CID 66082
IUPAC Name N-(2-aminoethyl)acetamide
SMILES CC(=O)NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylethylenediamine
Punto di fusione 44°C to 50°C
Punti di ebollizione 128°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare CH3CONHCH2CH2NH2
Quantità 25 g
Numero UN UN3259
Beilstein 1743120
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 102.14
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche