Learn More
N-Acetylneuraminic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10276520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10276520 25 mg Bottiglia in vetro 25mg
10397980 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10276520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227040250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-48-6
Formula molecolare C11H19NO9
Molecular Weight (g/mol) 309.271
Numero MDL MFCD00006620
InChI Key SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Sinonimo n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC Name (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylneuraminic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 mg
Indice di Merck 15, 8623
Rotazione specifica -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Peso formulazione 309.26
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Powder