Learn More
N-Acetylneuraminic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442459
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442459 1 g 1g
16418936 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16442459 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0400
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress N-Acetylneuraminic acid is a nine-carbon, sialic acid monosaccharide commonly found in glycoproteins on cell membranes and in glycolipids such as gangliosides in mammalian cells.
N-Acetylneuraminic acid is a nine-carbon, sialic acid monosaccharide commonly found in glycoproteins on cell membranes and in glycolipids such as gangliosides in mammalian cells.
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylneuraminic acid
Forma fisica Solid
CAS 131-48-6
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H19NO9
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo NANA Lactaminic acid
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (323.34 mM)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)CC(C(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 309.27
Peso formulazione 309.27
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only