Learn More
N-Acetylneuraminic Acid, TRC
Codice prodotto. 30326749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326749 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1870005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylneuraminic acid
CAS 131-48-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C11 H19 N O9
Quantità 5 g
Sinonimo Neuraminic acid, N-acetyl-, D-glycero-D-galacto-2-Nonulosonic acid, 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-, D-glycero-D-galacto-Nonulosonic acid, 5-acetamido-3,5-dideoxy- (8CI), Lactaminic acid (7CI), N-Acetylneuraminic acid, 5-N-Acetyl-D-neuraminic acid, 5-N-Acetylneuraminic acid, Aceneuramic acid, Acetylneuraminic acid, N-Acetyl-D-neuraminic acid, N-Acetylneuramic acid, N-Acetylsialic acid, NANA, UX 001
InChI Formula InChI=1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-8(5(15)2-6(16)11(20)21)10(19)9(18)7(17)3-13/h5,7-10,13,15,17-19H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,20,21)/t5-,7+,8+,9+,10+/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]([C@@H](O)CC(=O)C(=O)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC Name (4S,5R,6R,7S,8R)-5-acetamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 309.27
Peso formulazione 309.106
Percent Purity >95