missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam N-Acetylphytosphingosine, Sphingolipid Ceramide Derivative, >98% Purity, 5 mg
Descrizione
- Molecular Weight: 359.5 Da
- Purity: >98%
- Chemical Class: Sphingolipid ceramide derivative
- Biological Activity: Induces caspase-dependent apoptosis
- Mechanism of Action: Potential NF-κB and JAK/STAT signaling inhibitor; acts as an anticancer agent
- Usage: Active in vitro and potentially in vivo
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | NF-κB, JAK/STAT |
| Formulazione | 100% N-[(2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-yl]acetamide |
| Quantità | 5 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer research, Apoptosis, Signal transduction inhibition |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?