Learn More
N-Acetylsulfanilyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10417740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10417740 100 g Bottiglia in vetro 100g
10215440 500 g Bottiglia in vetro 500g
10434565 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10417740 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150721000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-60-8 | C8H8ClNO3S | 233.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-60-8
Formula molecolare C8H8ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 233.67
Numero MDL MFCD00007442
InChI Key GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8481
IUPAC Name 4-acetamidobenzenesulfonyl chloride
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylsulfanilyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 145.0°C to 148.0°C
Colore Beige-Cream to White
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Quantità 100 g
Beilstein 14, 702
Fieser 01,3
Indice di Merck 15, 95
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylene dichloride,,alcohol,ether
Peso formulazione 233.67
Percent Purity 99%
Forma fisica Granular Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Acetylsulfanilyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Acetylsulfanilyl chloride