Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Acetylsulfanilyl chloride |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 145.0°C to 148.0°C |
| Colore | Beige-Cream to White |
| Punto d'infiammabilità | >112°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Vedi altri risultati |