Learn More
N-Acetylsulfathiazole-d4 (Major), TRC
Codice prodotto. 30310901
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310901 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30310901 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1879765MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylsulfathiazole-d4
CAS 1020718-91-5
Formula molecolare C11 2H4 H7 N3 O3 S2
Quantità 5 mg
Sinonimo N-Acetylsulfathiazole D4
InChI Formula InChI=1S/C11H11N3O3S2/c1-8(15)13-9-2-4-10(5-3-9)19(16,17)14-11-12-6-7-18-11/h2-7H,1H3,(H,12,14)(H,13,15)/i2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC Name N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 301.38
Peso formulazione 301.0493