Learn More
N-Acetylsulfathiazole-d4 (Major), TRC
Codice prodotto. 30326793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326793 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30326793 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18797650MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetylsulfathiazole-d4
CAS 1020718-91-5
Formula molecolare C11 2H4 H7 N3 O3 S2
Quantità 50 mg
Sinonimo N-Acetylsulfathiazole D4
InChI Formula InChI=1S/C11H11N3O3S2/c1-8(15)13-9-2-4-10(5-3-9)19(16,17)14-11-12-6-7-18-11/h2-7H,1H3,(H,12,14)(H,13,15)/i2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC Name N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 301.38
Peso formulazione 301.0493