Learn More
N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30008092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008092 10 g 10g
30011424 5 g 5g
30006432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008092 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA57513810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68424-85-1
Formula molecolare C17H30ClN
Molecular Weight (g/mol) 283.88
IUPAC Name benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chloride
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1