Learn More
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Sigma-Aldrich™
Codice prodotto. 15819900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15819900 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15819900 Fornitore Sigma Aldrich N. del fornitore 8143630500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
CAS 85409-22-9
Punto di fusione 73°C
pH 5-8 (20°C, 10 g/L in H2O)
Punto d'infiammabilità > 100°C (closed cup)
Quantità 500 g
Sinonimo N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride, N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
Percent Purity >98.0%
Grado Not Available