Learn More
N-Allyl-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea, 97%
Codice prodotto. 11375149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11375149 250 g 250g
11365149 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11375149 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18161.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 105-81-7 | C6H12N2OS | 160.235 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-81-7
Formula molecolare C6H12N2OS
Molecular Weight (g/mol) 160.235
Numero MDL MFCD00002838
InChI Key VUVPNTYTOUGMDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thiourea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl thiourea, thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenyl, n-allyl-n'-2-hydroxyethyl thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-allylthiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenylthiourea, n-allyl-n'-2-hydroxyethylthiourea, urea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thio, n-allyl-n'-beta-hydroxyethyl thiourea
PubChem CID 2735273
IUPAC Name 1-(2-hydroxyethyl)-3-prop-2-enylthiourea
SMILES C=CCNC(=S)NCCO
Specifica
Materiale o nome chimico N-Allyl-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Punto di fusione 77°C to 79°C
Quantità 250 g
Peso formulazione 160.24
Percent Purity 97%