Learn More
N-Allylthiourea, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Allylthiourea |
| CAS | 109-57-9 |
| Formula molecolare | C4 H8 N2 S |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | N-Allylthiourea |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7) |
| SMILES | NC(=S)NCC=C |
| IUPAC Name | prop-2-enylthiourea |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.185 |
| Peso formulazione | 116.041 |