Learn More
N-Allylthiourea, TRC
Codice prodotto. 30325487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325487 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5724035G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Allylthiourea
CAS 109-57-9
Formula molecolare C4 H8 N2 S
Quantità 5 g
Sinonimo N-Allylthiourea
InChI Formula InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
SMILES NC(=S)NCC=C
IUPAC Name prop-2-enylthiourea
Molecular Weight (g/mol) 116.185
Peso formulazione 116.041