Learn More
N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, 98%
Codice prodotto. 12684997 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
12684997 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12684997 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439341000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95713-52-3 | C9H9FN4O5 | 272.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-α-(2, 4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
CAS 95713-52-3
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 227.7°C to 229.4°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H9FN4O5
Numero MDL MFCD00042049
Quantità 100 mg
Rotazione specifica +54.0° to +58.0° (20°C, 589nm) (c=1, acetone)
Sinonimo marfey's reagent, s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, n-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitroanilino propanamide, propanamide, 2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino-, 2s, nalpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, n-alpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, fdaa, 1-fd-aa
InChI Key NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
SMILES C[C@H](NC1=CC(F)=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
IUPAC Name (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
Molecular Weight (g/mol) 272.19
PubChem CID 5486955
Peso formulazione 272.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, 98%