Learn More
N alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, TRC
Codice prodotto. 17970755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17970755 100 mg 100mg
17992325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17970755 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD479800100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95713-52-3
Formula molecolare C9 H9 F N4 O5
Molecular Weight (g/mol) 272.19
Sinonimo (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (S)-, (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, FDAA, Marfey's reagent, Reagents, Marfey's
IUPAC Name (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
SMILES C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
Peso formulazione 272.0557