Learn More
N-α-BOC-N(im)-tosyl-L-histidine, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | N-α-BOC-N(im)-tosyl-L-histidine |
Punto di fusione | 117.0°C to 118.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Quantità | 25 g |
Rotazione specifica | + 17.30 |
Peso formulazione | 409.46 |
Percent Purity | 98% |