Learn More
N-Amino-D-proline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Amino-D-proline |
| CAS | 10139-05-6 |
| Formula molecolare | C5 H10 N2 O2 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10N2O2/c6-7-3-1-2-4(7)5(8)9/h4H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | NN1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-1-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 130.15 |
| Peso formulazione | 130.0742 |