Learn More
N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30313345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6092505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 100900-07-0
Formula molecolare C12 H13 N2 O3 S . Na
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;5-(2-aminoethylamino)naphthalene-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 288.3
Peso formulazione 288.0545