Learn More
n-Amyl acetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598415
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
628-63-7
C7H14O2
130.19
MFCD00009500
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
amyl acetate, n-amyl acetate, acetic acid, pentyl ester, n-pentyl acetate, amyl acetic ester, 1-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, birnenoel, pent-acetate, amyl acetic ether
12348
CHEBI:87362
pentyl acetate
CCCCCOC(=O)C
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
628-63-7
C7H14O2
130.19
MFCD00009500
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
amyl acetate, n-amyl acetate, acetic acid, pentyl ester, n-pentyl acetate, amyl acetic ester, 1-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, birnenoel, pent-acetate, amyl acetic ether
12348
CHEBI:87362
pentyl acetate
CCCCCOC(=O)C
n-Amyl acetate, 99%, C7H14O2, CAS Number-628-63-7, 1-pentyl acetate, acetic acid, pentyl ester, amyl acetate, amyl acetic ester, amyl acetic ether, birnenoel, n-amyl acetate, n-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, pent-acetate, 2.5L, 98.5% min. (GC), 02, 131, 149.0 deg.C, 100.0, CHEBI:87362
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico n-Amyl acetate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.8°C
Colore Colorless
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 149.0°C
Punto d'infiammabilità 24°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CO2(CH2)4CH3
Indice di rifrazione 1.4010 to 1.4030
Quantità 250 mL
Beilstein 02, 131
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20c). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Amyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.