Learn More
N-Amyl-N-methylnitrosamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Amyl-N-methylnitrosamine |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-4-5-6-8(2)7-9/h3-6H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 130.1106 |