Learn More
n-Amylamine, 99%
Codice prodotto. 10521842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10521842 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10674852 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10770965 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10521842 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173940050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-58-7
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.15
Numero MDL MFCD00008236
InChI Key DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
IUPAC Name pentan-1-amine
SMILES CCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico n-Amylamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 104.0°C
Punto d'infiammabilità 4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4NH2
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Quantità 5 mL
Beilstein , 175
Indice di Merck 15, 593
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 1.2 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 87.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Amylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.