Learn More
N-(b-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30359577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359577 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC366745100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(beta-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
CAS 2008-75-5
Formula molecolare C7H14Cl2N
Quantità 100 g
Sinonimo 1-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine Monohydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidinium Chloride, 1-Chloro-2-(1-piperidinyl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-piperidinoethane Hydrochloride, 2-(1-Piperidinyl)-1-chloroethane Hydrochloride, 2-(Piperidin-1-yl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Piperidino-1-chloroethane Hydrochloride, 2-Piperidinoethyl Chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H
SMILES Cl.ClCCN1CCCCC1
IUPAC Name 1-(2-chloroethyl)piperidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 183.1
Peso formulazione 183.0582