Learn More
N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3’-Benzoate, TRC
Codice prodotto. 30331353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331353 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331353 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2079155MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-Benzoate
CAS 1020657-43-5
Formula molecolare C23H19F2N3O6
Quantità 5 mg
Sinonimo Cytidine, N-benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3'-benzoate
InChI Formula InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(31)15-9-5-2-6-10-15)16(13-29)33-21(23)28-12-11-17(27-22(28)32)26-19(30)14-7-3-1-4-8-14/h1-12,16,18,21,29H,13H2,(H,26,27,30,32)/t16-,18-,21-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3)C(F)(F)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC Name [(2R,3R,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopyrimidin-1-yl)-4,4-difluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] benzoate
Molecular Weight (g/mol) 471.41
Peso formulazione 471.1242