Learn More
N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3’-Benzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-Benzoate |
| CAS | 1020657-43-5 |
| Formula molecolare | C23H19F2N3O6 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Cytidine, N-benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3'-benzoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(31)15-9-5-2-6-10-15)16(13-29)33-21(23)28-12-11-17(27-22(28)32)26-19(30)14-7-3-1-4-8-14/h1-12,16,18,21,29H,13H2,(H,26,27,30,32)/t16-,18-,21-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3)C(F)(F)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC Name | [(2R,3R,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopyrimidin-1-yl)-4,4-difluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] benzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 471.41 |
| Peso formulazione | 471.1242 |