Learn More
N-Benzoyl-2'-deoxycytidine, 98+%
Codice prodotto. 15428927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15428927 5 g 5g
15438927 250 mg 250mg
15418927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15428927 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52298.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4836-13-9 | C16H17N3O5 | 331.33 g/mol
Reactant in the synthesis of 2', 5'-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2'-Deoxycytidine, N-Protected 2?-Deoxyribonucleosides(useful for oligonucleotide synthesis), 3?-, 5?-and 3?, 5?-di-O-crotonyl 2?-deoxynucleoside derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4836-13-9
Formula molecolare C16H17N3O5
Molecular Weight (g/mol) 331.33
Numero MDL MFCD00010115
InChI Key MPSJHJFNKMUKCN-OUCADQQQSA-N
Sinonimo n4-benzoyl-2'-deoxycytidine, n-benzoyl-2'-deoxy-cytidine, n-benzoyl-2'-deoxycytidine, cytidine, n-benzoyl-2'-deoxy, cytidine,n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyl-2-deoxy-cytidine, dc-bz, ksc590o7t, n-benzoyl-2/'-deoxycytidine
PubChem CID 9797617
IUPAC Name N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]benzamide
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2)=NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzoyl-2′-deoxycytidine
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in methanol (50mg/ml).
Peso formulazione 331.33
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Solid