Learn More
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine
Codice prodotto. 16409298
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409298 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409298 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN2380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine is a Taxol C-13 Side Chain and crucial for the strong antitumor activity of Taxol.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 285.29 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 132201-33-3
Product Type Natural Products
Purezza 99.92%
Solubilità DMSO : ≥ 160 mg/mL (560.83 mM)