Learn More
N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N’,N’-dipropylamide, TRC
Codice prodotto. 30133139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133139 1 g 1g
17951245 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133139 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2098601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57227-09-5
Formula molecolare C22 H28 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 368.47
Sinonimo (±)-α-(Benzoylamino)-4-hydroxy-N,N-dipropylbenzenepropanamide, CR 1936, N-Benzoyl-DL-tyrosil-N’,N’-dipropylamide, Tiropramide Impurity C;
IUPAC Name N-[1-(dipropylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]benzamide
SMILES CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide
Nomi componenti o analita N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C22H28N2O3/c1-3-14-24(15-4-2)22(27)20(16-17-10-12-19(25)13-11-17)23-21(26)18-8-6-5-7-9-18/h5-13,20,25H,3-4,14-16H2,1-2H3,(H,23,26)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 1 g
Peso formulazione 368.21
Percent Purity >95%