Learn More
N-Benzoylaminopurine, 99%
Codice prodotto. 11368085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368085 25 g 25g
11348085 1 g 1g
11358085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11368085 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08292.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4005-49-6 | C12H9N5O | 239.238 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4005-49-6
Formula molecolare C12H9N5O
Molecular Weight (g/mol) 239.238
Numero MDL MFCD00037927
InChI Key QQJXZVKXNSFHRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n6-benzoyladenine, n-7h-purin-6-yl benzamide, n-benzoylaminopurine, n-9h-purin-6-yl benzamide, 6-benzoylaminopurine, benzamide, n-1h-purin-6-yl, 6-benzamidopurine, adenine,6n-benzoyl, phenyl-n-purin-6-ylcarboxamide, n-benzoyladenine
PubChem CID 97075
IUPAC Name N-(7H-purin-6-yl)benzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC=NC3=C2NC=N3
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzoylaminopurine
Punto di fusione 241°C to 244°C
Quantità 25 g
Beilstein 20585
Peso formulazione 239.23
Percent Purity 99%