Learn More
N-Benzoylimidazole, TRC
Codice prodotto. 30329746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329746 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329746 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB20815025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzoylimidazole
CAS 10364-94-0
Formula molecolare C10 H8 N2 O
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMILES O=C(c1ccccc1)n2ccnc2
IUPAC Name imidazol-1-yl(phenyl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Peso formulazione 172.0637