Learn More
N-Benzoylimidazole, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Benzoylimidazole |
| CAS | 10364-94-0 |
| Formula molecolare | C10 H8 N2 O |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| SMILES | O=C(c1ccccc1)n2ccnc2 |
| IUPAC Name | imidazol-1-yl(phenyl)methanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.18 |
| Peso formulazione | 172.0637 |