Learn More
N-Benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10753331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10753331 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10753331 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296480010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidine
Nota nome 97%
CAS 76876-70-5
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H21NO
Indice di rifrazione 1.5370 to 1.5400
Numero MDL MFCD00800492
Quantità 1 g
Sinonimo 2-1-benzylpiperidin-4-yl ethanol, n-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperidine, 1-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperdine, 1-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperidine, 2-1-benzyl-4-piperidyl ethan-1-ol, 1-benzylpiperidine-4-ethanol, 1-phenylmethyl-4-piperidineethanol, 4-piperidineethanol,1-phenylmethyl, 2-1-benzylpiperidin-4-yl ethan-1-ol, n-benzyl-4-2-hydroxyethyl-piperidine
InChI Key FBFPTWSKNJHCGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1CCO)CC2=CC=CC=C2
IUPAC Name 2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 219.33
PubChem CID 2725029
Peso formulazione 219.33
Percent Purity 97%
Forma fisica Viscous Liquid